1.01714
Bariumcarbonat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Bariumcarbonat
About This Item
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-101.0% (BaCO3 basis, complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.002 meq/g Total of alkali (water soluble)
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
≤0.015% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH-Wert
7-8 (16 °C, 0.016 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>1450 °C (decomposition)
Löslichkeit
0.02 g/L
Dichte
4.43 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
350 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.3%
heavy metals: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,015 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfid (S): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,02 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Sr (Strontium): ≤ 0,3 %
Gesamtalkali (wasserlöslich): ≤ 0,002 meq/g
Oxidierende Substanzen (als NO₃): ≤ 0,005 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable