Wichtige Dokumente
1.11805
Supelco
2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamid
for gas chromatography
Synonym(e):
2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamid, 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-acetamid, MSTFA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12F3NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
246-331-6
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
bp
130-132 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 25 °C
Dichte
1.085 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChIKey
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • CO2-Abscheidung: 1-Methyl-2-pyrrolidinon wird aufgrund seiner hervorragenden Lösungsmitteleigenschaften in CO2-Abscheidungsprozessen im Labormaßstab verwendet. In jüngsten Forschungsarbeiten wurde die Effektivität von NMP in Kombination mit 2-(Ethylamino)ethanol und Wasser bei der effizienten CO2-Abscheidung aufgezeigt. Diese Anwendung ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung nachhaltiger Methoden zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen aus industriellen Quellen (Qi et al., Fuel, 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup