Merck
1.10255
Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
for gas chromatography
Synonym(e):
Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 2,2,2-Trifluor-N,O-bis(trimethylsilyl)acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18F3NOSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.40
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
247-103-9
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
bp
145 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 34 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](N=C(O[Si](C)(C)C)C(F)(F)F)(C)(C)C
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of Delta(9)-tetrahydrocannabinol, 11-nor-carboxy-Delta(9)-tetrahydrocannabinol and cannabidiol in human plasma and urine after a commercial cannabidiol oil product intake: In dieser Studie wird Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid (BSTFA) zur Derivatisierung bei der Analyse von Cannabinoiden in biologischen Proben verwendet. Die Methode verbessert die Nachweisempfindlichkeit und -genauigkeit, was für die forensische Toxikologie und die klinische Forschung von entscheidender Bedeutung ist (Papoutsis et al., 2024).
  • Simultaneous determination of 19 bromophenols by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after derivatization: BSTFA wird für die Derivatisierung von Bromphenolen in Umweltproben verwendet, um die Trennung und den Nachweis dieser Verbindungen in der GC-MS-Analyse zu verbessern. Diese Methode ist entscheidend für die Überwachung von Umweltkontaminanten (Liu et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C