1.10123
Protamine sulfate
for biochemistry
Synonym(e):
Salminsulfat
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Warnhinweis
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Hinweis zur Analyse
Stickstoffgehalt (Kjeldahl; ber. auf getrocknete Substanz): 22.5 - 25.5 %
Sulfatgehalt (gravimetrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 16 - 22 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver
Aussehen der Lösung (5 g/l; Wasser): klar bis fast klar, farblos bis schwach gelblich
Absorption (260-280 nm, 10 g/l, 1 cm, Wasser): ≤ 0.1
Spez. Drehung (α 20/D, 10 g/l, Salzsäure 0.1 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz): -65 bis -85
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.002 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 h): ≤ 5 %
Sulfatgehalt (gravimetrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 16 - 22 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, kristallines Pulver
Aussehen der Lösung (5 g/l; Wasser): klar bis fast klar, farblos bis schwach gelblich
Absorption (260-280 nm, 10 g/l, 1 cm, Wasser): ≤ 0.1
Spez. Drehung (α 20/D, 10 g/l, Salzsäure 0.1 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz): -65 bis -85
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.002 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 h): ≤ 5 %
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3