Merck
P4020
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
amorphous powder
Synonym(e):
Salmin, Salmin aus Lachs
Größe auswählen
1 G
CHF 54.30
5 G
CHF 93.80
10 G
CHF 233.00
25 G
CHF 432.00
100 G
CHF 1’440.00
CHF 54.30
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 54.30
5 G
CHF 93.80
10 G
CHF 233.00
25 G
CHF 432.00
100 G
CHF 1’440.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 54.30
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Protamin -sulfat (Salz) aus Lachs, Grade X, amorphous powder
Typ
Grade X
Qualitätsniveau
Form
amorphous powder
Verunreinigungen
histone, free (Millon test)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
6 M HCl: 25 mg/mL
Allgemeine Beschreibung
Protamine sind Proteine mit hohem Anteil an Cystein und Arginin.[1] Sie besitzen viele Phosphorylierungsstellen.[2] Sie befinden sich im Spermienkopf.[3]
Anwendung
Kann zum Entfernen von DNA aus Proteinproben und zur Aufreinigung von DNA-bindenden Proteinen eingesetzt werden. Es kann als Alternative zu Polybren beim Retroviren-vermittelten Gentransfer eingesetzt werden.
Protamin in Form von festen Lipidnanoteilchen (SLN) fördern die Transfektion mit Plasmid-DNA wirksamer und mit weniger Zytotoxizität als vergleichbare SLN aus Esterquat-1.
Protamin in Form von festen Lipidnanoteilchen (SLN) fördern die Transfektion mit Plasmid-DNA wirksamer und mit weniger Zytotoxizität als vergleichbare SLN aus Esterquat-1.
Protaminsulfatsalz aus Lachs wird wie folgt verwendet:
  • bei der Vorbehandlung von Zellen zur Untersuchung seiner Wirkung auf eine Infektion mit respiratorischem Synzytial-Virus[4]
  • bei der Herstellung von Lentivirus[5]
  • zur Derivatisierung in einen Diazeniumdiolat-NO-Donator[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Protaminsulfat ist ein kleines kationisches Protein, das DNA bindet und ausfällt. Neutralisiert die gerinnungshemmende Wirkung von Heparin. Hemmt Lipoproteinlipase.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Steve N Bailey et al.
Nature methods, 3(2), 117-122 (2006-01-25)
Here we describe lentivirus-infected cell microarrays for the high-throughput screening of gene function in mammalian cells. To create these arrays, we cultured mammalian cells on glass slides 'printed' with lentiviruses pseudotyped as vesicular stomatitis virus glycoprotein, which encode short hairpin
Diazeniumdiolation of protamine sulfate reverses mitogenic effects on smooth muscle cells and fibroblasts
Van Lith R, et al.
Free radical biology & medicine, 82, 13-21 (2015)
Iduronic acid-containing glycosaminoglycans on target cells are required for efficient respiratory syncytial virus infection
Hallak LK, et al.
Virology, 271(2), 264-275 (2000)
The design and evaluation of heparin-binding foldamers.
Sungwook Choi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(41), 6685-6689 (2005-08-12)
Microarrays of lentiviruses for gene function screens in immortalized and primary cells
Bailey SN, et al.
Nature Methods, 3(2), 117-117 (2006)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are there other solvents besides 6M HCl to bring protamine sulfate salt into solution?
    1 answer
    1. This product is also soluble in water at 10mg/ml. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/195/258/p4020pis.pdf
      Helpful?
  2. Bonjour, Pourriez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un polypeptide et de combien d'unité de monomère est il formé ? Pourriez vous m'envoyer la représentation de la molécule ? merci
    1 answer
    1. Unfortunately, structural studies on for this product have not been performed. However, regarding structure characterization and molecular representation of protamine from salmon, the following publication may be of interest for reference.
      J Biol Chem. 1959 Sep:234:2314-6.
      Physical and chemical properties of protamine from the sperm of salmon (Oncorhynchus tschawytscha). II. Anion binding characteristics
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13807973/