Fortfahren mit
P3369
Protaminsulfat
solid, 90.0-110.0% dry basis,≥92% (chromatography), suitable for transduction
Synonym(e):
Salminsulfat aus Lachssperma, Protaminsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 427.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’490.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 427.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protaminsulfat, meets USP testing specifications
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
assay
≥92% (chromatography), 90.0-110.0% dry basis
form
solid
mol wt
Mr 5000-10000
technique(s)
transduction: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Protaminsulfat ist ein kationisches Polypeptid mit einem Molekulargewicht von 5 kDa, das aus Lachssperma isoliert wird.
Application
Protaminsulfat wurde verwendet bei der Transduktion von
  • Lentiviren in humane embryonale 293T-Zellen[1]
  • shRNA in mesenchymale Stammzellen/Stromazellen des Knochenmarks (MSC)
  • Lenti-Sca1-OCT4-Plasmid in hämatopoetische CD34+-Vorläuferzellen aus menschlichem Nabelschnurblut
Biochem/physiol Actions
Alkalisches Protamin bindet an negativ geladenes Heparin. Die Verwendung von Protamin bei operativen Eingriffen am Herz-Kreislauf kann anaphylaktische Reaktionen auslösen.
Protamin unterstützt die direkte Transfektion von mikrobiellen Zellen sowie menschlichen Zellen mittels kationischen Liposomen. Die Antikoagulationswirkung von Heparin wird von Protamin effektiv neutralisiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.10123Y0002179PHR2610
assay
≥92% (chromatography), 90.0-110.0% dry basis
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr 5000-10000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. In what solution can this particular protamine sulfate be dissolved? Sterile water, PBS, DMSO,...?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, other Protamine sulfate products currently available are dissolved initially in 6N Hydrochloric acid at 25 mg/mL. This stock solution may then be diluted out with aqueous buffer or medium. In addition, a brief search of the literature reveals that this material may also be prepared by dissolving in HPLC grade water to a concentration of 10mg/ml. A stock solution was diluted to a final working concentration in growth media of 10?g/ml and stored at -20°C. This information has not been validated.
      Please see the link below to review this publication:
      http://eprints.nottingham.ac.uk/11280/1/PhD_Thesis.pdf