Dokumente
1.07661
Millipore
GranuCult® Lactose-Bouillon
FDA (BAM), for Salmonella spp., For the performance and confirmation of the presumptive test to detect coliform
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
APHA
EP
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA (BAM)
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.7-7.1 (25 °C, 13 g/L in H2O)
Schüttdichte
650 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Laktose-Bouillon ist ein Inhibitor-freies granuliertes Medium, das zur präsumtiven Bestimmung von coliformen Bakterien, insbesondere von E. coli, und zur Anreicherung von Salmonellen verwendet wird. Das Granulat gewährleistet die schnelle und gleichmäßige Auflösung in Wasser und verhindert zudem das Verklumpen des Mediums und das Einatmen des Pulvers in der Luft. Die Verwertung der Laktose ist an der Entstehung von Gas erkennbar. Das freigesetzte Gas wird in Durham-Röhrchen aufgefangen. Im Medium enthaltenes Pepton liefert den Organismen stickstoff- und kohlenstoffhaltige Verbindungen, langkettige Aminosäuren und andere essenzielle Nährstoffe. Laktose ist für die coliformen Bakterien ein fermentierbares Kohlenhydrat.
Anwendung
Laktose-Bouillon wird für die Durchführung und Bestätigung des präsumtiven Tests zur Bestimmung von coliformen Bakterien in Nahrungsmitteln, Wasser, Milchprodukten und pharmazeutischen Produkten empfohlen.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3