Merck
1.08828
Supelco
Zinc iodide
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Zinc iodide, Zinc diiodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I2Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-396-0
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥98.5% (complexometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.00005% As (Arsenic)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Pb (Lead)
≤0.005% Cd (Cadmium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates)
Verlust
≤1.5% loss on drying
pH-Wert
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
625 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
446 °C
Löslichkeit
4500 g/L
Dichte
4.74 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98.5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsen): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.001 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
Pb (Blei): ≤ 0.001 %
Mit Ammoniumsulfid nicht fällbare Anteile (als Sulfate): ≤ 0.1 %
Trocknungsverlust: ≤ 1.5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3