Merck
96483
Sigma-Aldrich
Zinkiodid
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Synonym(e):
Diiodzink, Zinkdiiodid
About This Item
Lineare Formel:
ZnI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.0% (AT)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
445 °C (lit.)
Dichte
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤200 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES String
I[Zn]I
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zinkiodid ist eine weiße, kristalline Lewis-Säure, die häufig als Ausgangsmaterial zur Synthese anderer Zinkverbindungen, als Lewis-Säure-Katalysator in organischen Reaktionen und als Elektrolytzusatz verwendet wird.
Anwendung
Zinkiodid eignet sich zur Verwendung in den folgenden Bereichen:
  • Als Katalysator bei der Ein-Topf-Reaktion von Aminoindolizinen mittels sequenzieller A3-Kupplung/Cycloisomerisierung
  • Als Katalysator bei der Ein-Topf-Reaktion von Chinoxalinen
  • Als Ausgangsstoff für die Synthese von Quantenpunkten mit starker Lumineszenz
  • Als Redox-Elektrolyt in hybriden Energiespeichersystemen
  • Als Dotierstoff zur Präparation hoch flexibler PVA-Verbundfolien. Die Zugabe von Zinkiodid verstärkt die optoelektronischen Eigenschaften von Polymer-Verbundmaterialien.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficient one-pot synthesis of quinoxalines in the presence of zinc iodide as catalyst
J N Sangshetti, et al.
Russian Journal of Organic chemistry, 45, 1116-1118 (2009)
Zinc iodide: a mild and efficient catalyst for one-pot synthesis of aminoindolizines via sequential A 3 coupling/cycloisomerization
Subhajit Mishra, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4, 6672-6676 (2014)
Large-Scale Synthesis of Highly Luminescent InP@ZnS Quantum Dots Using Elemental Phosphorus Precursor
Eunbyul Bang, et al.
Chemistry of Materials, 29, 4236-4243 (2017)
Nanoconfinement of redox reactions enables rapid zinc iodide energy storage with high efficiency
Juhan Lee, et al.
Journal of Materials Chemistry, 5, 12520-12527 (2017)
The effect of zinc iodide on the physicochemical properties of highly flexible transparent poly (vinyl alcohol) based polymeric composite films: opto-electrical performance
Bouzidi A , et al.
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30, 11799-11806 (2019)