Wichtige Dokumente
1.07223
Supelco
1,10-Phenanthrolinchloridmonohydrat
GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1,10-Phenanthrolinchloridmonohydrat, o-Phenanthrolin-Hydrochlorid-Monohydrat
Größe auswählen
10 G
CHF 179.00
100 G
CHF 1’300.00
CHF 179.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 179.00
100 G
CHF 1’300.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9ClN2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.67 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
223-325-1
NACRES:
NA.21
CHF 179.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
215-220 °C (decomposition)
Schüttdichte
370 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[n+H]1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChIKey
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: etwa 215 °C, mit Zersetzung
In Wasser unlösliche Substanzen: entspricht
Sulfatasche: ≤ 0,2 %
Wasser (nach Karl Fischer): 7,0–8,5 %
Eignung als Indikator: entspricht
Sensitivitätstest (an Eisen(II)-Ionen): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.