Merck
215422
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat
greener alternative
Iron(II) sulfate heptahydrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Vitriolgrün
About This Item
Lineare Formel:
FeSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdruck
14.6 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤0.05% Substances not pptd by NH4OH
pH-Wert
3-4 (25 °C, 50 g/L)
Dichte
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Cu: ≤0.005%
Fe3+: ≤0.1%
Mn: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyse verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Eisen(II)-sulfatheptahydrat wird als Katalysator für eine grünere Bildung von Amidbindungen aus Aminen und Aldehyden eingesetzt. Es wird auch bei der Synthese von Maghämit-Nanopartikeln eingesetzt.[1]
Eisen-katalysierte, effiziente Synthese von Amiden aus Aldehyden und Aminhydrochlorid-Salzen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Thermal analysis of iron (II) sulphate heptahydrate in air. V: Thermal decomposition of hydroxy and oxysulphates.
Swamy M and Prasad T.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 20(1), 107-114 (1981)
Thermal analysis of iron (II) sulphate heptahydrate in air: III. Thermal decomposition of intermediate hydrates.
Swami MSR and Prasad TP.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 19(2), 297-304 (1980)
Huifang Wu et al.
Journal of hazardous materials, 243, 86-94 (2012-11-13)
An experiment was conducted in a batch reactor for a real printing and dyeing wastewater pretreatment using Fenton process in this study. The results showed that original pH, hydrogen peroxide concentration and ferrous sulfate concentration affected ORP value and pretreatment
Roshini Ebenezer et al.
Tropical medicine & international health : TM & IH, 18(8), 942-951 (2013-07-11)
To assess the impact of deworming and iron supplementation on the cognitive abilities and educational achievement of school-age children in Sri Lanka. Prospective, placebo-controlled randomised study. The treatment group received deworming and weekly iron supplementation for 6 months; the control group
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would like to know if this reagent is for cell culture
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. The end user would have to determine suitability. Please see the link below to review the Cell Culture Tested product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/iron(ii)-sulfate-heptahydrate-cell-culture?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=Iron%28II%29%20sulfate%20heptahydrate%20cell%20culture&type=product
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review