Wichtige Dokumente
1.07052
Supelco
Hexane, mixture of isomers
EMPARTA® ACS reagent
Synonym(e):
Hexanes
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C