8.18718
Vanillin
for synthesis
Synonym(e):
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.0029 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>400 °C
Wirksamkeit
≥4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
pH-Wert
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
80-83.5 °C
Übergangstemp.
flash point 160 °C
Löslichkeit
9 g/L
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Vanillin formation from ferulic acid in Vanilla planifolia is catalysed by a single enzyme: Diese Studie zeigt, dass eine einzige Hydratase/Lyase für die Umwandlung von Ferulasäure in Vanillin in Vanilla planifolia verantwortlich ist, und ermöglicht Einblicke in den natürlichen Prozess der Herstellung von Vanillearoma (NJ Gallage et al., 2014).
- Overview of the role of vanillin in neurodegenerative diseases and neuropathophysiological conditions: In dieser Übersichtsarbeit geht es um die Rolle von Vanillin bei verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen, wobei die pharmakologischen Eigenschaften und Anwendungen in diesem Bereich hervorgehoben werden (C Iannuzzi et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 81 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 83 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160,8 °C - closed cup