Wichtige Dokumente
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
Synonym(e):
penta-Sodium triphosphate
Größe auswählen
1 KG
CHF 115.00
25 KG
CHF 702.00
CHF 115.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 115.00
25 KG
CHF 702.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na5O10P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-838-7
NACRES:
SE.11
CHF 115.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Form
solid
Wirksamkeit
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
622 °C (decomposition)
Dichte
2.52 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChIKey
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-Wert (1 %; Wasser): 9 - 10
Fe (Eisen): ≤ 0.005 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable