Wichtige Dokumente
791741
Natriumacetat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99.0%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on drying
pH-Wert
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the Erlenmeyer-Plochl reaction to synthesize oxazolones by the condensation of aromatic aldehydes and hippuric acid.
- In palladium-catalyzed arylation of thiophenes using aryl halides.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.