Merck
1.06265
SAFC
Natriumacetat Trihydrat
extra pure, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
E-Nummer:
E262
EG-Index-Nummer:
204-823-8
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
607 °C
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C
Übergangstemp.
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Löslichkeit
613 g/L
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Natriumacetattrihydrat ist eine Acetatpuffer-Systemkomponente, die häufig für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatografieverfahren und zur Formulierung von Flüssigkeiten eingesetzt wird.
Sonstige Hinweise
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable