1.04162
Natriumacetat Trihydrat
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
granular
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
low in endotoxins
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich