Merck
1.02449
Readybag® Halb-FRASER-Bouillon mit Zusätzen
pkg of 60 pieces, according to FDA (BAM), ISO 11290, for Listeria spp.
Synonym(e):
Demi-FRASER-Bouillon mit Zusätzen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
APHA, ISO 11290
reg. compliance
according to FDA (BAM)
sterility
sterile; γ-irradiated
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
ReadyBag®
packaging
pkg of 60 pieces, pkg of
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Readybag® Halb-FRASER-Bouillon mit Zusätzen ist als tariertes und gammabestrahltes Produkt erhältlich, um die Prüfroutinen auf Lebensmittelkeime zu beschleunigen und zu vereinfachen. Dies unterstützt die Beseitigung andernfalls erforderlicher Medienvorbereitungsschritte im Arbeitsablauf. Die Readybag® Einwegbeutel machen das Abwiegen und Autoklavieren, die Handhabung von Zusätzen und das Bereitstellen von zusätzlichen Räumlichkeiten im Labor oder von Ausrüstungen überflüssig. Sie erfordern nur die Zugabe von sterilem Wasser vor der Inkubation.
Der hohe Nährstoffgehalt und die große Pufferkapazität der Readybag® Halb-FRASER-Bouillon (mit Zusätzen) schaffen optimale Wachstumsbedingungen für Listeria spp. Lithiumchlorid, Nalidixinsäure und Acriflavinhydrochlorid hemmen das Wachstum begleitender Bakterien. Esculin und Ammoniumeisen(III)-citrat bilden einen schwarzen Komplex aus Esculetin mit Eisen(III)-Ionen und erleichtern den Nachweis der β-D-Glucosidase-Aktivität. Diese Reaktion ist allerdings nicht auf Listeria spp. beschränkt. Daher muss jede primäre und sekundäre Anreicherung in Fraser-Bouillon auf selektiven Plattierungsmedien subkultiviert werden.
Application
Readybag® Halb-FRASER-Bouillon (mit Zusätzen) eignet sich für die selektive Anreicherung von Listeria spp. aus Nahrungs- und Futtermitteln, Umweltproben und anderen Substanzen.
Packaging
Jeder Beutel enthält 12,5 g granulierte Halb-Fraser-Bouillon, der 225 ml steriles Wasser hinzugefügt werden
Legal Information
READYBAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c