Merck
71188
Sigma-Aldrich
Natriumacetat Trihydrat
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
Beilstein:
3732037
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (NT)
Form
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Methode(n)
precipitation assay: suitable
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.005% KMnO4-reducing matter (as HCOOH)
pH-Wert
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Natriumacetat-Trihydrat wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung von Puffer-Stammlösung/Natriumacetat-Puffer 0,2 M für Gallium-68-DOTA-(Tyr3)-Octreotat](DOTATATE)-Chemikalien
  • bei der Herstellung von Reagenz für das Eisen(III)-Reduktionsvermögen von Serum (FRAS) für den FRAS-Test
  • bei der Herstellung von Natriumacetatlösung zur Herstellung von Natriumacetatpuffern (NaOAc-Puffern) für die radioaktive Markierung
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumacetat-Trihydrat (SAT) ist ein Phasenwechselmaterial (PCM), das bei der Herstellung von Brauchwasser-, Raumheizungs-, Solarheizungs- und Fußbodenheizungssystemen leicht verwendet werden kann. Das hydratisierte Salz von SAT besitzt eine hohe latente Wärmedichte und kann daher zur Wärmespeicherung bei niedrigen Temperaturen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EG 2.7.2.1)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Thermal performance of sodium acetate trihydrate based composite phase change material for thermal energy storage
Zhao L, et al.
Applied Thermal Engineering, 143, 172-181 (2018)
1500290
Gandon A, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 838(1), 012033-012033 (2017)
Anchal Ghai et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 140, 333-341 (2018-08-24)
In the present study, the effect of radiolabeling conditions on radiolabeling efficiency and achievable specific activity of a DOTA-conjugated highly-lipophilic peptide containing three disulfide cyclization bonds was examined. The peptide is designed to bind specifically (with high affinity) to cell-surface
Acetate Kinase of Bacteria (Acetokinase).
I. Rose
Methods in Enzymology, 1, 591-591 (1955)
Alireza Aslani et al.
Asia Oceania journal of nuclear medicine & biology, 2(2), 75-86 (2014-10-01)
Gallium-68 (Ga-68) is an ideal research and hospital-based PET radioisotope. Currently, the main form of Ga-68 radiopharmaceutical that is being synthesised in-house is Ga-68 conjugated with DOTA based derivatives. The development of automated synthesis systems has increased the reliability, reproducibility