SFBRKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Bio-Rad iCycler®
Synonym(e):
qPCR
About This Item
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
Haltbarkeit
≤12 mo.
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Verpackung
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4606)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4608)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4607)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
2 ×
Methode(n)
qPCR: suitable
Aufnahme
purified DNA
Kompatibilität
for use with Bio-Rad iCycler
Nachweisverfahren
SYBR® Green
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die verbesserte Robustheit, Prozessivität und Geschwindigkeit der KAPA SYBR FAST qPCR-Kits führen zu einer konstant hohen Amplifikationseffizienz, die eine genauere relative Quantifizierung für die Genexpressionsanalyse ermöglicht. Die KAPA SYBR FAST qPCR-Kits, die für eine optimale Leistung unter strengen Echtzeit-PCR-Reaktionsbedingungen entwickelt wurden, zeigen enorme Verbesserungen des Signal-Rausch-Verhältnisses (Fluoreszenz), des Quantifizierungszyklus (Cq), der Linearität und der Sensitivität.
Anwendung
- Genexpression
- Gen-Knock-Down-Validierung
- Microarray-Validierung
- ChIP-Analyse
- Detektion von Low-Copy-Targets
- Absolute Quantifizierung von NGS-Bibliotheken
- Echtzeit-qRT-PCR (quantitative Reverse-Transkriptase-PCR)
- quantitative PCR (qPCR)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Reaktionseffizienz zwischen 95 % und 105 % verbessert die Genauigkeit und Vergleichspräzision
- Unverzerrte Effizienz über eine große Bandbreite von GC-Inhalten und Amplikon-Längen
Konsequente Detektion von schwierigen und Low-Copy-Targets
- Verbesserte Prozessivität führt zu früheren Cq-Ergebnissen
- Höhere Fluoreszenzdetektion bei verschiedenen AT- und GC-reichen Targets
- Neuartiges Enzym ist gegen die SYBR® Hemmung resistent
Vollständige Echtzeit-PCR in nur 40 Minuten
- 55 % kürzere Laufzeiten mit dem Schnellzyklusprotokoll
- Aufrechterhaltung einer hohen Leistung beim Wechsel von Standard- zu Schnellprotokollen
Einige Anmerkungen:
- Dieses Kit enthält ein technisch hergestelltes Enzym, das für die qPCR unter Verwendung der SYBR Green I Farbstoffchemie optimiert wurde.
- Der 2X-Master-Mix enthält einen proprietären Puffer. In Kombination mit dem neuartigen Enzym wird damit die Amplifikationseffizienz sowohl für GC- als auch für AT-reiche Targets verbessert.
- Eine anfängliche Denaturierung von 20 Sekunden bei 95 °C ist für die Aktivierung des Enzyms ausreichend. Bei der Arbeit mit komplexen Templates wird eine anfängliche Denaturierung von 3 Minuten empfohlen.
- Für einen 3-Schritt-Zyklus sind 20 Sekunden für das Primer-Annealing und 1 Sekunde für die Extension/Datenerfassung bei 72 °C nötig.
- Das Reaktionsvolumen darf 25 μL nicht überschreiten.
Verpackung
Qualität
Angaben zur Herstellung
Der im KAPA SYBR FAST qPCR-Master Mix (2X) für Bio-Rad iCycler® enthaltene Farbstoff SYBR Green I und die ROX/fluoreszierenden Farbstoffe (abhängig von der Zusammensetzung des Kits) sind lichtempfindlich. Direkte Lichteinwirkung über einen längeren Zeitraum führt zum Verlust der Intensität des Fluoreszenzsignals.
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) bleibt über 30 Gefrier-/Auftau-Zyklen hinweg stabil. Stellen Sie bei Nichtgebrauch der Reagenzien sicher, dass diese bei -20 °C vor Lichteinwirkung geschützt gelagert werden. Wenn sie vor Licht geschützt sind, sind die Reagenzien im Dunkeln bei 4 °C mindestens eine Woche lang stabil und können bei dieser Temperatur für den baldigen Gebrauch unter der Voraussetzung gelagert werden, dass sie nicht mit Mikroben und/oder Nukleasen kontaminiert werden.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash