Z401099
Biohazard spill kit
Disposable, L × W × D 7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Synonym(e):
Biohazard Cleanup Kit, Hazardous Spill Kit, Spill Response Kit
Größe auswählen
CHF 75.30
Größe auswählen
About This Item
CHF 75.30
Empfohlene Produkte
L × B × T
7 1/4 in. × 6 1/2 in. × 5 1/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Contents:
1 x CPR clear mouth barrier
1 x plastic scoop
1 x pair nitrile gloves
1 x disposable, back fastening gown
1 x disposable dust mask with mouth shield
2 oz pack of congealing powder containing Potassium Polyacrylate
1 x disposable antiseptic towlette 3" x 6" active ingredient chloroxylrnol (0.5%)
1 x germicidal disposable wipe 5" x 8" active ingredients n-Alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride (0.25%) & dimethyl benzyl ammonium chloride (0.25%)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)