Wichtige Dokumente
1.01771
Supelco
FAM-Benzin
DIN 51635
Synonym(e):
Petrolether
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352401
bp:
65 °C/1013 hPa
Dampfdruck
10 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
245 °C
Wirksamkeit
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-8.3 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
Nichtflüchtige Rückstände (NVR)
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
bp
65 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-30 °C
Übergangstemp.
flash point -26 °C
Löslichkeit
slightly soluble
Dichte
0.76 g/cm3 at 15 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Farbe: ≤ 10 Hazen
Dichte (15 °C/DIN 51757): 0,690–0,710
Siedebereich (DIN 51751 (60–90 °C)): 85–95 % (v/v)
Anilin-Punkt (DIN ISO 2977): 59,0–61,0 °C
Aromaten (als Benzol): ≤ 0,1 %
n-Hexan (GC): ≤ 5,0 %
Nichtflüchtige Stoffe: ≤ 0,002 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C