542342
Poly(ethylenglycol)-block-poly(propylenglycol)-block-poly(ethylenglycol)
average Mn ~14,600
Synonym(e):
Pluronic® F-108, PEG-PPG-PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Mol-Gew.
average Mn ~14,600
Zusammensetzung
PEG, 82.5 wt. %
pH-Wert
6.0-7.4 (2.5% in H2O)
Oberflächenspannung
41 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viskosität
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C (1 wt. % aqueous solution)
Tm (DSC) 60 °C (at peak)
HLB
>24.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.