1.01774
Petroleumbenzin Siedebereich 60-80 °C
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Petrolether, Testbenzin, Petrolether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
200 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Expl.-Gr.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as benzene)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
bp
60-80 °C/1013 hPa
Iodzahl
≤0.3
Übergangstemp.
flash point -26 °C
Dichte
0.68 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C