1.01374
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Ethylgrün, Diamantgrün G, Malachitgrün G
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (decomposition)
Löslichkeit
100 g/L
Schüttdichte
500‑600 kg/m3
εmax
2210-2350 at 628-632 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Hinweis zur Analyse
Identität
- Hydrogensulfat (als Schwefel):
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Ethanol 50 %): 628 - 632 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; Ethanol 50 %): 2210 - 2350
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable