Wichtige Dokumente
B0149
Brillantblau R
Dye content ~50 %, Powder
Synonym(e):
Brillantindocyanin 6B, Coomassie Brillantblau R 250, Kensäure Blau R
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Brillantblau R, Dye content ~50 %, Technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ~50%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL
Eignung
suitable for detection of protein bands following electrophoresis.
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChIKey
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a protein stain on epoxy-embedded tissue sections
- for quantitative micro densitometry of protein in sections
- for staining chromatids, actinin microfilaments, developing neurites, and sperm acrosomes.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)