Merck
1.01036
Supelco
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumchrom(III)-sulfat, Chromalaun
Größe auswählen
250 G
CHF 143.00
CHF 143.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 143.00
About This Item
Lineare Formel:
KCr(SO4)2 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-401-6
NACRES:
NA.21
CHF 143.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (iodometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
89 °C
Dichte
1.83 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800‑1000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
Kationenspuren
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cr+3].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 99.0 - 102.0 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0.01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.001 %
Fe (Eisen): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Blei): ≤ 0.005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3