09-230
Anti-phospho-Raptor (Thr706) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
canine, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr706)
Angaben zum Gen
bovine ... Rptor(507056)
human ... RPTOR(57521)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Raptor in modified and non-modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Raptor protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Raptor protein
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable