N2513
NGF-β aus Ratte
recombinant, expressed in Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Nervenwachstumsfaktor-β aus Ratte
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
0.15-3.00 ng/mL EC50
Verpackung
pkg of 0.1 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Löslichkeit
water: soluble 0.1 g/L at 20 °C
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... NGF(4803)
Anwendung
- bei der Herstellung von DMEM-Medium (für die Kultivierung und Differenzierung von PC12-Zellen)
- bei der Western-Blot-Analyse
- bei der Herstellung des Differenzierungsmediums (es wird aus DMEM hergestellt, bei dem NGF-β einer der Bestandteile ist)
- in Zellkultur und Behandlung (zur neuronalen Differenzierung)
- bei der Herstellung von Stammlösung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable