Merck
Alle Fotos(7)
Wichtige Dokumente
07-449
Sigma-Aldrich
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys27) Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3k27me3
Größe auswählen
200 μG
CHF 918.00
CHF 918.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
CHF 918.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 918.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys27)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf wichtigsten Histonproteine, die an der Struktur des Chromatins in eukaryotischen Zellen beteiligt sind. H3 besitzt eine globuläre Hauptdomäne und ein langes N-terminales Ende und ist an der ′Perlen-auf-einer-Schnur′-Struktur der Nukleosomen beteiligt. Das N-terminale Ende des Histon H3 ragt aus dem globulären Nukleosomenkern heraus und kann mehrere verschiedene Arten von epigenetischen Modifikationen erfahren, die sich auf die zellulären Prozesse auswirken. Diese Modifikationen umfassen die kovalente Bindung von Methyl- oder Acetylgruppen an Lysin und Arginin-Aminosäuren sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
Spezifität
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Trimethyliertes Histon H3 (Lys27). Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches 2X verzweigtes Peptid, das die Sequenz …AR(me3K)SAP… enthält, wobei me3K dem Trimethyl-Lysinrest 27 des menschlichen Histon H3 entspricht.
Anwendung
Anti-trimethyl-Histon H3 (Lys27), aus als Anti-H3K27me3 bezeichnet, ist ein in vielen Publikationen beschriebener polyklonaler Kaninchen-Antikörper. Dieser aufgereinigte Protein-A-Antikörper wurde mittels Dot-Blot-Test auf trimethylierte Lysin-27-Spezifität geprüft und in den Anwendungen WB, ICC, IP validiert.
Immunzytochemie:
Immunpräzipitation:
Beadlyte Histon-Peptid-Spezifitätsassay:
Qualität
Wird regelmäßig mittels Western-Blot in der von Proteinen der HeLa-Zellen extrahierten Säure beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,4 µg/ml Anti-Trimethyl-Histon H3 Lys27 wurde an rekombinantem Histon H3 und an HeLa-Zellsäure-Extrakten verwendet.
Zielbeschreibung
17 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer, enthält 0,1 M Tris-Glycin, pH 7,4, 0,15 M NaCl mit 0,05 % Natriumazid, vor Zugabe von 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells.
Kim, J; Chu, J; Shen, X; Wang, J; Orkin, SH
Cell null
Su(z)2 antagonizes auto-repression of Myc in Drosophila, increasing Myc levels and subsequent trans-activation.
Khan, A; Shover, W; Goodliffe, JM
Testing null
A WD40 domain cyclophilin interacts with histone H3 and functions in gene repression and organogenesis in Arabidopsis.
Li, H; He, Z; Lu, G; Lee, SC; Alonso, J; Ecker, JR; Luan, S
Plant Cell null
COOH-terminal binding protein regulates expression of the p16INK4A tumor suppressor and senescence in primary human cells.
Mroz, EA; Baird, AH; Michaud, WA; Rocco, JW
Cancer Research null
Polycomb-group proteins repress the floral activator AGL19 in the FLC-independent vernalization pathway.
Schonrock, N; Bouveret, R; Leroy, O; Borghi, L; Kohler, C; Gruissem, W; Hennig, L
Genes & Development null
Artikel
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Alle anzeigen
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.