Merck
07-452
Anti-Dimethy-Histon-H3(Lys27)-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K27me2, Histone H3 (di methyl K27)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, WB, cell based assay, multiplexing
Citations:
146
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), cell based assay: suitable, dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
17 kDa
Anti-Dimethyl-Histon H3 (Lys27)
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches, zweifach verzweigtes Peptid, das die Sequenz ...ARme2KSA... enthält, wobei me2K dem Dimethyl-Lysin an Rest 27 von humanem Histon H3 entspricht.
Application
Zusätzlich genannte Forschungsanwendungen:
Dot Blot, Immunzytochemie (Zellen)
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Verwenden Sie diesen Anti-Dimethyl-Histon-H3(Lys27)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der in Mplex, PIA, WB, ChIP-seq und DB validiert wurde, um Dimethyl-Histon H3 (Lys27), auch als H3K27me2, Histon H3 (Dimethyl K27) bekannt, nachzuweisen.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten
Erkennt dimethyliertes Histon H3 (Lys27).
Physical form
Affinitätsgereinigtes IgG in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % NaN3.
Peptid-Affinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
HeLa-Ganzzelllysat, U2OS-Zelllysat
Regelmäßig mittels Immunblot an säureextrahierten Proteinen aus HeLa-Zellen beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c