Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 899.00 |
Über diesen Artikel
CHF 899.00
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology.)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Ein unabhängiges Labor hat gezeigt, dass dieser Antikörper bei der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) wirksam ist.
Dot-Blot-Analysis: Mit einer 1:10.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Trimethyl-Histon H3 (Lys 4) in einem Absurance Histon H3-Antikörperspezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-667) und einem Absurance Histon H2A-, H2B-, H4-Antikörperspezifizitäts-Array (Best.-Nr. 16-665) nachgewiesen.
ChIP-seq-Analyse:
Die Chromatin-Immunpräzipitation wurde mit dem Magna ChIP HiSens-Kit (Best.-Nr. 17-10460), 1 µl Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys4)-Antikörper (Best.-Nr. 07-473), 20 µl Protein A/G-Beads und 1E6 vernetztem HeLa-Zellen-Chromatin durchgeführt, gefolgt von einer DNA-Aufreinigung mit magnetischen Beads. Aus Input- und ChIP-DNA-Proben wurden unter Verwendung von Standardprotokollen mit barcodierten Illumina-Adaptern Bibliotheken erstellt und auf dem Illumina HiSeq-Instrument analysiert. Ein Übermaß von 18 Millionen Reads von FastQ-Dateien wurden nach der Entfernung des TagDust-Tags (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) mit Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) kartiert. Peaks wurden mit MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/) identifiziert, wobei Peaks und Reads im UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) von BigWig und BED-Dateien als benutzerdefinierter Track dargestellt werden. Die höchsten 25 % der identifizierten Peaks in Datensatz 07-473 zeigten eine Überlappung von 99 % mit Peaks, die im Track ENCODE H3K4me3 BROAD Histone für HeLa-S3 identifiziert wurden.
Epigenetik und Zellkernfunktion
Histone
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
HeLa-Zellkernextrakte
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:5.000–1:10.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde verwendet, um trimethyliertes Histon H3 (Lys4) in sauren HeLa-Zellkernextrakten nachzuweisen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form unpurified | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human, vertebrates | species reactivity Tetrahymena sp., human | species reactivity human, mouse, rat, chicken |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Verwandter Inhalt
Histone Modifications Poster
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07-473 | 04053252363887 |