06-599
Anti-Acetyl-Histon-H3-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (not specified)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Chromatin-Immunpräzipitation: Dieser Antikörper hat sich in der ChIP mithilfe von HeLa-extrahiertem Chromatin und 5 mg dieses Antikörpers als funktionsfähig erwiesen.
ChIP-seq: Dieser Antikörper wurde in einer von Kanai, A. et. al. (2011) beschriebenen ChIP-Seq.-Studie erfolgreich eingesetzt. DNA-Forschung 18:379-392.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/mL dieses Antikörpers war zum Nachweis von Histon H3 in 10 µg HeLa-Säureextrakt, mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen und rekombinantem Histon H3 ausreichend.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Säureextrakt, mit Natriumbutyrat behandelte HeLa-Zellen und rekombinantes Histon H3
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable