Dokumente
05-902R
Sigma-Aldrich
Anti-HA-Tag-Antikörper, Klon 114-2C-7, Kaninchen, monoklonal
clone 114-2C-7, Upstate®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
114-2C-7, monoclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Humanes Influenza-Hämagglutinin (HA) ist ein Oberflächen-Glykoprotein, das für die Infektiosität des humanen Virus erforderlich ist. Das HA-Tag wird aus dem HA-Molekül gewonnen, das den Aminosäuren 98-106 entspricht. Es wird häufig als allgemeines Epitop-Tag in Expressionsvektoren verwendet. Viele rekombinante Proteine wurden dazu entwickelt, das HA-Tag zu exprimieren, das die Bioaktivität oder Bioverteilung des rekombinanten Proteins scheinbar nicht stört. Dieses Tag erleichtert den Nachweis, die Isolierung und Aufreinigung der Proteine. 05-902R ist eine rekombinante Version des monoklonalen Kaninchen-Antikörpers mit Katalognr. 05-902.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt rekombinante Proteine mit dem HA-Epitop-Tag.
Immunogen
Synthetisches Peptid, das die Sequenz ...CYPYDVPDY... enthält und aus Hämagglutinin(HA)-Protein von Influenzavirus gewonnenen wurde.
Anwendung
Der Anti-HA-Antikörper Klon 114-2C-7 weist die Konzentration von HA-Tag nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an HA-markierten, mit WNT-1 transfizierten HEK293-Zellen beurteilt.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Kaninchen-Immunglobulin in Puffer mit 60 mmol/l Tris, 90 mmol/l NaCl, 0,03 % NaN3, 60 mmol/l Glycin, pH-Wert 7,5 und 40 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manuel Osorio-Valeriano et al.
Molecular cell, 81(19), 3992-4007 (2021-09-26)
ParB-like CTPases mediate the segregation of bacterial chromosomes and low-copy number plasmids. They act as DNA-sliding clamps that are loaded at parS motifs in the centromere of target DNA molecules and spread laterally to form large nucleoprotein complexes serving as
Anna Nordin et al.
Genome biology, 24(1), 185-185 (2023-08-11)
Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease (CUT&RUN) is an increasingly popular technique to map genome-wide binding profiles of histone modifications, transcription factors, and co-factors. The ENCODE project and others have compiled blacklists for ChIP-seq which have been widely adopted:
Dario Zimmerli et al.
eLife, 9 (2020-08-19)
BCL9 and PYGO are β-catenin cofactors that enhance the transcription of Wnt target genes. They have been proposed as therapeutic targets to diminish Wnt signaling output in intestinal malignancies. Here we find that, in colorectal cancer cells and in developing
Rongkun Li et al.
Molecular cancer, 18(1), 18-18 (2019-02-02)
Lysyl oxidase-like 4 (LOXL4) has been found to be dysregulated in several human malignancies, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the role of LOXL4 in HCC progression remains largely unclear. In this study, we investigated the clinical significance and biological involvement
Meng-Ling Wu et al.
Cell communication and signaling : CCS, 12, 22-22 (2014-03-29)
Vascular smooth muscle cells (VSMCs) of the arterial wall play a critical role in the development of occlusive vascular diseases. Cysteine-rich protein 2 (CRP2) is a VSMC-expressed LIM-only protein, which functionally limits VSMC migration and protects against pathological vascular remodeling.