05-882
Anti-Parkin Antibody, clone PRK8
ascites fluid, clone PRK8, Upstate®
Synonym(e):
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PRK8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARK2(5071)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.