05-673
Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody, clone BK102
clone BK102, Upstate®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BK102, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1λ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer79)
Angaben zum Gen
mouse ... Acaca(107476)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Acid extracts of HeLa cells
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable