Wichtige Dokumente
A-122
Arachidonsäure
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, Immunocytophyt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in ethanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−49 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChIKey
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)