Merck
23401
Supelco
Arachidonsäure
analytical standard
Synonym(e):
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, Immunocytophyt
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.47
Beilstein:
1713889
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−49 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChIKey
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Anwendung
  • Arachidonic acid for inflammation research studies: Research on gigantol, a natural compound, emphasized its anti-inflammatory properties. This study suggests a parallel with arachidonic acid′s known effects on inflammation pathways, providing a comprehensive view of its potential in pharmaceutical and biotechnological applications (Chowdhury et al., 2024).
  • High-purity arachidonic acid for biochemical assays: A novel study on Yinhua Miyanling tablets for treating ulcerative colitis employed metabolomics and network pharmacology, highlighting arachidonic acid′s crucial role in understanding biochemical pathways in therapeutic contexts (Wang et al., 2024).
  • Arachidonic acid as a signaling molecule in cell culture: A hepatoprotective study on cholic acid against liver injury used arachidonic acid for its significant roles in cellular signaling pathways, elucidating its mechanisms in medical research (Zhang et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Arachidonsäure (AA) ist eine ungesättigte ω6-Fettsäure, die als Bestandteil von Phospholipiden in Zellmembranen lokalisiert ist. Als Reaktion auf Entzündungen setzt das Enzym Phospholipase A2 Arachidonsäure aus den Membran-Phospholipiden frei. AA wird weiter metabolisiert und über mindestens zwei Cyclooxygenase (COX)-Isoformen entstehen Prostaglandine und Thromboxane, über die Lipoxygenasen entstehen Leukotriene und Lipoxine, und über Cytochrom-P450-Enzyme werden Epoxyeicosatriensäuren gebildet. AA und die einzelnen Metaboliten spielen in verschiedenen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Signaltransduktion, Glattmuskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose. Es wurde nachgewiesen, dass sich AA an eine Untereinheit des G-Proteins bindet und so die Aktivität von Ras-GTPase-aktivierenden Proteinen (GAPs) hemmt. Die Zellaufnahme von AA ist energieabhängig und involviert die erleichterte Diffusion über ein Transportprotein durch die Plasmamembran.
Arachidonsäure stimuliert die Adhäsion der menschlichen Brustkrebszelllinie MDA-MB-435 mit extrazellulären Matrixmolekülen (Kollagen IV und Vitronektin) .
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cuizhu Wang et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-12)
Gastric ulcer (GU), a prevalent digestive disease, has a high incidence and is seriously harmful to human health. Finding a natural drug with a gastroprotective effect is needed. Ocotillol, the derivate of ocotillol-type saponins in the Panax genus, possesses good
Yongjian Yue et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12300-12310 (2019-02-28)
The disorders of hemostasis and coagulation were believed to be the main contributors to the pathogenesis of pulmonary thromboembolism (PTE), and platelets are the basic factors regulating hemostasis and coagulation and play important roles in the process of thrombosis. This