Merck
900111P
Avanti
15β-PGF1α
powder
Synonym(e):
Prostaglandin F1α(15 beta epimer)
Größe auswählen
1 MG
CHF 148.00
CHF 148.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 148.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.50
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 148.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16-,17-,18+,19-/m1/s1
InChIKey
DZUXGQBLFALXCR-HBYHEDERSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900111P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)