Wichtige Dokumente
840524P
Avanti
DGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-diacyl-3-O-(α-D-galactosyl1-6)-α-D-galactosyl-sn-glycerol
Beschreibung
Digalactosyldiacylglycerol (Plant)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
~926.77 g/mol (average based on fatty acid distribution)
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (840524P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840524P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840524P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
InChIKey
KDYAPQVYJXUQNY-KEOSPFNWSA-N
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)