900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
250 μg/mL in ethanol
Lipid-Typ
neutral lipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)