Merck
A9477
Aldosteron
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-en-3,18,20-trion, 18-Aldocorticosteron, Reichstein X
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-139-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3224996
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aldosteron, ≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
chloroform: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChI key
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Gene Information
General description
Aldosteron spielt eine wichtige Rolle bei der multifaktoriellen Regulierung von Salz, Kalium, Blutdruck und Säure-Basen-Haushalt. Es ist auch an der mütterlichen Volumenexpansion während der fötalen Entwicklung beteiligt, um die fötale Perfusion zu unterstützen, und kann zur verstärkten Expression von plazentaren Wachstumsfaktoren beitragen. Während seine primäre Aktivität mit der Niere assoziiert ist, kann Aldosteron auch mit mineralokortikoidalen Rezeptoren in anderen Geweben interagieren, wie z. B. im Gastrointestinaltrakt, im respiratorischen Epithel, im Myokard und in der glatten Gefäßmuskulatur. Aldosteronantagonisten oder Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten (MRAs) können für Patienten mit verschiedenen klinischen Erkrankungen, einschließlich primärem Aldosteronismus (PA), primärer und therapierefraktärer Hypertonie, Herzinsuffizienz (HI) und chronischer Nierenerkrankung (CKD), von Nutzen sein.
Application
Aldosteron wird verwendet:
  • als RPMI-1640 Mediumzusatz zur Überprüfung der Pathogenität von Podozytenkulturen in apositasassoziierter Glomerulopathie (ORG)
  • in Kombination mit Salz zum Induzieren von Nierenschäden in Mäusen
  • yum Stimulieren der primären sinusoidalen Endothelzellen der Leber (LSEC) und zur Erzeugung von Hyperaldosteronismus in Mausmodellen
Das d-Isomer von Aldosteron wird als das biologisch aktive Isomer betrachtet.
Biochem/physiol Actions
Aldosteron ist ein biologisch aktives Aldosteron-Isomer; ein Mineralokortikoid, das in der Nebennierenrinde gebildet wird. Es induziert die Urinausscheidung von K+ und die renale Reabsorption von Na+ Es wird vom adrenocorticotropen Hormon (ACTH) produziert und ist für die Aufrechterhaltung der Natriumhomöostase in den distalen Tubuli wichtig. Aldosteron bindet an den Mineralokortikoidrezeptor und kann das Gefäßsystem modulieren und die Nieren schädigen. Es trägt zur Progression der chronischen Nierenkrankheit (CNK) bei. Aldosteron gehört zum Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS).
Other Notes
Liegt in einem Gleichgewichtsgemisch aus Adehyd und Hemiacetal vor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)