Merck
880235C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Carboxylic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
DOPE-PEG(2000) Carboxylic acid sodium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] sodium salt
Größe auswählen
10 MG
CHF 164.00
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 164.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C131H253NNaO55P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2776.35
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 164.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 10 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL in chloroform
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880235C-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)