Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H81NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
620.09
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10139013
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
liquid
functional group
amine, ether
lipid type
cationic lipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(CN(C)C)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO2/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-43-40-41(39-42(3)4)44-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
InChI key
GLGLUQVVDHRLQK-WRBBJXAJSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group amine, ether | functional group - | functional group amine | functional group amine |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay 97% | assay 98% | assay ≥99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?