880138P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxy-NHS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
DSPE-PEG(2000) Carboxy-NHS, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[carboxy(polyethylenglycol)-2000, NHS-Ester] (Natriumsalz)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 10 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- Verbesserter Nachweis von Myelomzellen: DSPE-PEG(2000)-Carboxy wurde verwendet, um fluoreszenzmarkierte, XT5-modifizierte Nanokapseln herzustellen, wodurch die Empfindlichkeit des Nachweises von Myelomzellen erhöht wurde. Diese Anwendung zeigt sein Potenzial in der biomedizinischen Diagnostik und gezielten Therapie (Norouz Dizaji et al., 2022).
- Verbesserung der Effizienz der Wirkstoffverkapselung: Die Verwendung von DSPE-PEG(2000)-Carboxy in vorgefertigten Liposomen zur Wirkstoffabgabe zeigt eine Methode, die die Carboplatinverkapselung deutlich verbessert und ihre Rolle bei der Optimierung chemotherapeutischer Arzneimittelformulierungen hervorhebt (Wehbe et al., 2017).
- Gezielte Wirkstoffabgabe bei kardiovaskulären Erkrankungen: DSPE-PEG(2000)-Carboxy war ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung von PEGylierten-nanoliposomalen Clusterin-Formulierungen zur Behandlung einer durch amyloidogene Leichtketten induzierten endothelialen Dysfunktion, was seinen Nutzen bei gezielten kardiovaskulären Therapien unterstreicht (Guzman-Villanueva et al., 2018).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)