Wichtige Dokumente
870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
neutral lipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChIKey
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
626.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
330.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)