861810E
Avanti
arachidonic acid-d11
Avanti Research™ - A Croda Brand 861810E, ethanol solution
Synonym(e):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic-16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-d11 acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (861810E-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 861810E
Konzentration
1 mg/mL (861810E-1mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)