EC10A-1KT
Fettsäure-Kit
(individually packaged, quantities indicated), analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
99-100% (GLC, TLC)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 kit
Konzentration
(individually packaged, quantities indicated)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Analyt
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?