Merck
840021P
Avanti
Ei-PE
Avanti Research - A Croda Brand 840021P
Synonym(e):
L-α-Phosphatidylethanolamin (Ei, Huhn)
Größe auswählen
25 MG
CHF 532.00
200 MG
CHF 1’550.00
500 MG
CHF 2’280.00
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 532.00
200 MG
CHF 1’550.00
500 MG
CHF 2’280.00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (840021P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840021P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840021P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840021P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840021P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChIKey
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ei-PE ist ein natürliches Phosphatidylethanolamin (PE).[1]
Anwendung
Ei-PE wurde zur Herstellung von Glycosphingolipide (GSL) enthaltenden Liposomen verwendet.[1] Es wurde auch für die Präparation von Phosphatidylethanolamin-Stammlösung verwendet.[2]
Verpackung
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (840021P - 200 mg)
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (840021P - 25 mg)
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (840021P - 500 mg)
60-mL-Braunglasflasche mit Weithals und Schraubkappe (840021P - 1 g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liposome Methods and Protocols (2002)
Plant Lipid Signaling Protocols (2013)
Małgorzata A Przeradzka et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 18(2), 364-372 (2019-11-02)
The identity of the amino acid regions of factor VIII (FVIII) that contribute to factor IXa (FIXa) and von Willebrand factor (VWF) binding has not been fully resolved. Previously, we observed that replacing the FVIII C1 domain for the one
Bixia Zhang et al.
Plant physiology (2020-04-26)
Cinnamate 4-hydroxylase (C4H, CYP73A) is a cytochrome P450 monooxygenase associated externally with endoplasmic reticulum of plant cells. The enzyme uses NADPH-cytochrome P450 reductase (CPR) as a donor of electrons and hydroxylates cinnamic acid to form 4-coumaric acid in phenylpropanoid metabolism.
Daichi Yamaura et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(19), 5615-5622 (2018-04-18)
Artificial bilayer lipid membranes (BLMs) provide well-defined systems for investigating the fundamental properties of membrane proteins, including ion channels, and for screening the effect of drugs that act on them. However, the application of this technique is limited due to