Wichtige Dokumente
857235P
Avanti
(2S)-OMPT
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(2S)-1-(9Z-octadecenoyl)-2-O-methyl-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt), 1-oleoyl-2-methyl-sn-glycero-3-phosphothionate (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (857235P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (857235P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[NH4+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=S)OC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)